Läs mer
5-metoxisalicylsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10742011 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10742011 10 g Glasflaska 10g
1 options
Produktkod. 10742011 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 163870100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2612-02-4 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methoxysalicylic acid
Namnnotering 98%
CAS 2612-02-4
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 142°C to 146°C
Färg Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H8O4
Linjär formel CH3OC6H3(OH)CO2H
MDL-nummer MFCD00002459
Kvantitet 10 g
Beilstein 10, I, 181
Synonym 5-methoxysalicylic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-5-methoxy, 5-methoxy-2-hydroxybenzoic acid, 6-hydroxy-m-anisic acid, m-anisic acid, 6-hydroxy, 2-hydroxy-5-methoxybenzadelhyde, acid5-methoxysalicylic, 2-hydroxy-5-methoxybenzoic, 5-o-methyl gentisic acid, 2-hydroxy-5-methoxy-benzoic acid
Löslighetsinformation Solubility in water: 1.7g/L (10 c)
InChI-nyckel IZZIWIAOVZOBLF-UHFFFAOYSA-N
Molekylvikt (g/mol) 168.15
PubChem CID 75787
Formel vikt 168.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.