Läs mer
5-Methoxysalicylic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methoxysalicylic acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O4/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11) |
| Formel vikt | 168.0423 |