Läs mer
5-metoxitryptamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10193424 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Kvantitet Förpackning unitSize
10193424 1 g Glasflaska 1g
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10193424 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398580010
 Begränsad artikel
I lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 608-07-1 | C11H14N2O | 190.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 5-Methoxytryptamine
CAS 608-07-1
Smältpunkt 120.0°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C11H14N2O
Kvantitet 1 g
Merck Index 15,6076
Synonym 5-methoxytryptamine, 2-5-methoxy-1h-indol-3-yl ethanamine, mexamine, methoxytryptamine, 3-2-aminoethyl-5-methoxyindole, 5-mot, mexamine base, 5mot, o-methylserotonin, 1h-indole-3-ethanamine, 5-methoxy
InChI-nyckel JTEJPPKMYBDEMY-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2CCN
IUPAC-namn 2-(5-metoxi-lH-indol-3-yl)etanamin
Molekylvikt (g/mol) 190.24
PubChem CID 1833
ChEBI CHEBI:2089
Formel vikt 190.24
Procent renhet 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methoxytryptamine
Signalord
  • Fara
Farekategori
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Sikkerhedssætning
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.