Läs mer
5-metoxitryptaminhydroklorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11309625
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11309625 5 g 5g
11319625 250 mg 250mg
11399615 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11309625 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19070.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66-83-1
Molekylformel C11H15ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 226.704
MDL-nummer MFCD00012684
InChI-nyckel TXVAYRSEKRMEIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxytryptamine hydrochloride, mexamine hydrochloride, o-methylserotonin hydrochloride, 2-5-methoxy-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-5-methoxyindole hydrochloride, unii-4265ib6qek, 5-methoxy-1h-indole-3-ethylamine hydrochloride, 1h-indole-3-ethanamine, 5-methoxy-, monohydrochloride, 5-methoxy tryptamine hcl, 5 methoxytryptamine hydrochloride
PubChem CID 6198
IUPAC-namn 2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)ethanamin; hydroklorid
LEDER COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2CCN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methoxytryptamine hydrochloride
Smältpunkt 245 °C till 250 °C (dekomposition)
Odör Luktfritt
Kvantitet 5 g
Beilstein 3717598
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,6002
Formel vikt 226.71
Procent renhet ≥98%
Endast användning för forskning i RUO –