Läs mer
5-Methoxytryptophol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methoxytryptophol |
| CAS | 712-09-4 |
| Molekylformel | C11H13NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-Methoxy-1H-indole-3-ethanol, 5-Methoxy-indole-3-ethanol, 3-(2-Hydroxyethyl)-5-methoxyindole |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO2/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-13)7-12-11/h2-3,6-7,12-13H,4-5H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccc2[nH]cc(CCO)c2c1 |
| IUPAC-namn | 2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.23 |
| Formel vikt | 191.0946 |