Läs mer
5-Methoxyuracil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methoxyuracil |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O3/c1-10-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9) |
| Formel vikt | 142.0378 |