missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Methoxyuracil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methoxyuracil |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O3/c1-10-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9) |
| Formel vikt | 142.0378 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?