missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-methyl-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-methyl-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-amine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15N3/c1-6(2)5-11-7(3)8(9)4-10-11/h4,6H,5,9H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 153.1266 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?