missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-methyl-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-amine, TRC

Produktkod. 30482277
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30482277 100 mg
30466766 10 mg
30481355 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30482277 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM356040100MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 405548-39-2
Molekylformel C8 H15 N3
Molekylvikt (g/mol) 153.23
Synonym 1-Isobutyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-amine, 4-Amino-1-isobutyl-5-methylpyrazole
IUPAC-namn 1-isobutyl-5-methyl-pyrazol-4-amine
LEDER CC(C)Cn1ncc(N)c1C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-methyl-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-amine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H15N3/c1-6(2)5-11-7(3)8(9)4-10-11/h4,6H,5,9H2,1-3H3
Formel vikt 153.1266
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.