Läs mer
5-metyl-1,3,4-oxadiazol-2-karboxylsyra kaliumsalt, TRC
Produktkod. 30469359
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30469359 250 mg
1 options
Produktkod. 30469359 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM320610250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylic Acid','Potassium Salt
CAS 888504-28-7
Molekylformel C4 H3 N2 O3 . K
Kvantitet 250 mg
Synonym 1,3,4-Oxadiazole-2-carboxylic acid','5-methyl-','potassium salt (1:1), 1,3,4-Oxadiazole-2-carboxylic acid','5-methyl-','potassium salt (9CI), 5-Methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylic acid potassium, 5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylic acid potassium salt, Potassium 5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C4H4N2O3.K/c1-2-5-6-3(9-2)4(7)8;/h1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
LEDER [K+].Cc1oc(nn1)C(=O)[O-]
IUPAC-namn kalium; 5-metyl-1,3,4-oxadiazol-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 166.18
Formel vikt 165.9781
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.