Läs mer
5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol (MMTD), Mikromol™
Beskrivning
5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol (MMTD)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol (MMTD) |
| CAS | 29490-19-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol (MMTD) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C3 H4 N2 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Cefazolin Sodium Imp. E (EP), Cefazolin Imp. E (EP), 5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol, MMTD, Cefazolin Sodium Impurity E, Cefazolin Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4N2S2/c1-2-4-5-3(6)7-2/h1H3,(H,5,6) |
| LEDER | Cc1nnc(S)s1 |
| IUPAC-namn | 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol |
| Visa mer |