Läs mer
5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol, TRC
Produktkod. 30137871
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137871 10 g
17910545 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137871 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33030510G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29490-19-5
Molekylformel C3 H4 N2 S2
Molekylvikt (g/mol) 132.21
Synonym 5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol, Cefazolin Sodium Imp. E (EP), MMTD
IUPAC-namn 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
LEDER Cc1nnc(S)s1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-thiol (MMTD)
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C3H4N2S2/c1-2-4-5-3(6)7-2/h1H3,(H,5,6)
Formel vikt 131.9816
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.