Läs mer
5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile |
| CAS | 120511-74-2 |
| Molekylformel | C11 H10 N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,3-Benzenediacetonitrile, 5-methyl-, 5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile, (3-Cyanomethyl-5-methylphenyl)acetonitrile, 5-Methylbenzene-1,3-diacetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2/c1-9-6-10(2-4-12)8-11(7-9)3-5-13/h6-8H,2-3H2,1H3 |
| LEDER | Cc1cc(CC#N)cc(CC#N)c1 |
| IUPAC-namn | 2-[3-(cyanomethyl)-5-methylphenyl]acetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.21 |
| Formel vikt | 170.0844 |