Läs mer
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyl-1,3-cyclohexanedione |
| CAS | 4341-24-6 |
| Molekylformel | C7 H10 O2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 5-Methyl-1,3-cyclohexanedione, 5-Methylcyclohexan-1,3-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | CC1CC(=O)CC(=O)C1 |
| IUPAC-namn | 5-methylcyclohexane-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.153 |
| Formel vikt | 126.068 |