Läs mer
5-Methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15294388 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15294388 5 g 5g
15284388 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15294388 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 454750050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 103879-58-9
Molekylformel C5H5NO3
Molekylvikt (g/mol) 127.1
InChI-nyckel QIACATCUODRSLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyloxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 5-methyl, 5-methyloxazole-4-carboxylic ac, 4-oxazolecarboxylicacid, 5-methyl, 5-methyl-oxazole-4-carboxylic acid, acmc-209zwx, 5-methyloxazole-4-carboxylicacid, 5-methyl-4-oxazolecarboxylic acid, 4-carboxy-5-methyl-1,3-oxazole, 5-methyl oxazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 11355484
IUPAC-namn 5-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
LEDER CC1=C(N=CO1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Smältpunkt 149.0°C to 153.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 127.1
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid, 95%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.