Läs mer
5-metyl-1-[3-(trifluormetyl)fenyl]-1H-1,2,3-triazol-4-karboxylsyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10049281
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10049281 1 g 1g
10262592 250 mg 250mg
10193084 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10049281 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD04550DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 499771-21-0
Molekylformel C11H8F3N3O2
Molekylvikt (g/mol) 271.199
InChI-nyckel IRJLZHQBWAUKGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl-1h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, maybridge1_002663, 5-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl-4-triazolecarboxylic acid, 5-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl triazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl-1h-1,2,3-triazole-4carboxylic acid
PubChem CID 2804089
IUPAC-namn 5-metyl-1-[3-(trifluormetyl)fenyl]triazol-4-karboxylsyra
LEDER CC1=C(N=NN1C2=CC=CC(=C2)C(F)(F)F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-1, 2, 3-triazole-4-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 271.2
Procent renhet 97%