Läs mer
5-metyl-1-bensotiofen-2-ylboronsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10671245
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10671245 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10472223 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10205964 10 g Bärnstensglasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10671245 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00912CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 136099-65-5
Molekylformel C9H9BO2S
Molekylvikt (g/mol) 192.04
MDL-nummer MFCD06200866
InChI-nyckel DHNHZPQPQAINDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylbenzo b thiophene-2-boronic acid, 5-methylbenzothiphene-2-boronic acid, 5-methylbenzo b thiophen-2-ylboronic acid, 5-methyl-1-benzothiophen-2-yl boronic acid, 5-methylbenzothiophene-2-boronic acid, 2-borono-5-methylbenzo b thiophene, 5-methyl-benzo b thiophen-2-ylboronic acid, 5-methylbenzothiophen-2-yl boronic acid, d00wzi, 5-methylbenzo b thiophen-2-yl boronic acid
PubChem CID 2794641
IUPAC-namn (5-metyl-l-bensotiofen-2-yl)borsyra
LEDER CC1=CC=C2SC(=CC2=C1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 192.05
Procent renhet 97%