Läs mer
5-metyl-1-bensotiofen-2-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3075793
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 10443763
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO07071CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 27035-41-2
Molekylformel C10H8OS
Molekylvikt (g/mol) 176.233
MDL-nummer MFCD05865141
InChI-nyckel SIHFZJLPKQUYAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylbenzo b thiophene-2-carbaldehyde, 5-methyl-benzo b thiophene-2-carbaldehyde, benzo b thiophene-2-carboxaldehyde,5-methyl, 5-methylbenzothiophene-2-carboxaldehyde, 5-methylbenzo b thiophene-2-carboxaldehyde, 5-methyl-1-benzothiophene-2-carboxaldehyde, 5-methyl-1-benzo b thiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 2794770
IUPAC-namn 5-metyl-l-bensotiofen-2-karbaldehyd
LEDER CC1=CC2=C(C=C1)SC(=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 176.24
Procent renhet 97%