Läs mer
5-metyl-1-bensotiofen-2-sulfonylklorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10356754
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10356754 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10340883 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10294762 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10356754 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07074DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 90273-30-6
Molekylformel C9H7ClO2S2
Molekylvikt (g/mol) 246.72
MDL-nummer MFCD06200880
InChI-nyckel YGGJYXHTCDQVDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylbenzothiophene-2-sulfonyl chloride, 5-methylbenzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-methyl, 5-methyl-1-benzothiophene-2-sulfonylchloride, 5-methyl-benzo b thiophenesulfonyl chloride, 5-methyl-benzothiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 5-methylbenzo b thiophen-2-yl sulfone, benzo b thiophene-2-sulfonylchloride, 5-methyl
PubChem CID 2794771
IUPAC-namn 5-metyl-l-bensotiofen-2-sulfonylklorid
LEDER CC1=CC=C2SC(=CC2=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-1-benzothiophene-2-sulfonyl chloride
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 246.74
Procent renhet 97%