Läs mer
5-Methyl-1-hexyne, 98%
Produktkod. 11372326
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372326 5 g 5g
11382326 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372326 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06014.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2203-80-7 | C7H12 | 96.173 g/mol
5-Methyl-1-hexyne används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 5-Methyl-1-hexyne används som farmaceutiska mellanprodukter
.
Löslighet Ej blandbar i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibla material är oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2203-80-7
Molekylformel C7H12
Molekylvikt (g/mol) 96.173
MDL-nummer MFCD00041610
InChI-nyckel HKNANEMUCJGPMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1-hexyne, 1-hexyne, 5-methyl, isoheptyne, unii-lro6ea6hk1, lro6ea6hk1, isoamylacetylene, isohept-1-yne, acmc-1cg6t, hknanemucjgpms-uhfffaoysa
PubChem CID 137490
IUPAC-namn 5-metylhex-1-yn
LEDER CC(C)CCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-1-hexyne
Densitet 0.732
Kokpunkt 91°C to 93°C
Flampunkt −4°C (24°F)
Brytningsindex 1.4075
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1731845
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 96.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.