Läs mer
(5-metyl-1-fenyl-lH-pyrazol-4-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10661283
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10661283 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10029141 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10661283 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC15509CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 153863-35-5
Molekylformel C11H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 188.23
MDL-nummer MFCD02682046
InChI-nyckel JTNWKZVHKLAHTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methanol, 1h-pyrazole-4-methanol,5-methyl-1-phenyl, acmc-1cgp6, 1-phenyl-5-methyl-pyrazole-4-methanol, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methan-1-ol
PubChem CID 2776440
IUPAC-namn (5-metyl-l-fenylpyrazol-4-yl)metanol
LEDER CC1=C(CO)C=NN1C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 188.23
Procent renhet 97%