Läs mer
5-Methyl-1-phenyl-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)amine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11926221 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11926221 1 g 1g
11936221 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11926221 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 439760010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 894779-67-0
Molekylformel C11H13N3
Molekylvikt (g/mol) 187.24
InChI-nyckel GRLXUIRJMGNTQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanamine, 1h-pyrazole-4-methanamine, 5-methyl-1-phenyl, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methanamine, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methyl amine
PubChem CID 28472963
IUPAC-namn (5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl)methanamine
LEDER CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-1-phenyl-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)amine
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow or White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 187.24
Procent renhet 95%
Fysisk form Liquid or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Methyl-1-phenyl-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)amine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.