Läs mer
5-metyl-1-fenyl-1H-pyrazol-4-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10282582
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10282582 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
11360577 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10282582 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC15504DA
Kemiska identifierare
CAS 98700-50-6
Molekylformel C11H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 186.214
InChI-nyckel IIEFFVFWBUGUTI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776437
IUPAC-namn 5-metyl-l-fenylpyrazol-4-karbaldehyd
LEDER CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, acmc-20am2d, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-methyl-1-phenyl, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,5-methyl-1-phenyl
Formel vikt 186.21
Procent renhet 97%