Läs mer
5-metyl-1-fenyl-1H-pyrazol-4-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, acmc-20am2d, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-methyl-1-phenyl, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,5-methyl-1-phenyl |
| Formel vikt | 186.21 |
| Procent renhet | 97% |