Läs mer
5-metyl-1-fenyl-1H-pyrazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10417612
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10417612 1 g 1g
10382055 5 g 5g
10702017 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10417612 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC15501DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 91138-00-0
Molekylformel C11H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 202.213
InChI-nyckel USSMIQWDLWJQDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-2-phenylpyrazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-2-phenyl-4-pyrazolecarboxylic acid, akos pao-0331, acmc-20am2c, rarechem al be 1317, maybridge1_002413, buttpark 33\08-16, cbi-bb zero/006129, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid
PubChem CID 145221
IUPAC-namn 5-metyl-l-fenylpyrazol-4-karboxylsyra
LEDER CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 202.21
Procent renhet 97%