Läs mer
5-Metyl-1-fenyl-1H-pyrazol-4-sulfonylklorid, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10468182
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10468182 1 g 1g
11350577 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10468182 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC15503DA
Kemiska identifierare
CAS 342405-38-3
Molekylformel C10H9ClN2O2S
Molekylvikt (g/mol) 256.70
MDL-nummer MFCD02681919
InChI-nyckel IRJCRNZTDRODFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-sulphonyl chloride, 5-methyl-1-phenyl-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 4-chlorosulphonyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 5-methyl-1-phenyl-4-pyrazolesulfonyl chloride, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-sulfonyl chloride, chloro 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl sulfone, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, 5-methyl-1-phenyl, 4-chlorosulphonyl-5-methyl-1h-pyrazol-1-yl benzene
PubChem CID 2776435
IUPAC-namn 5-metyl-l-fenylpyrazol-4-sulfonylklorid
LEDER CC1=C(C=NN1C1=CC=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 256.71
Procent renhet 95%