Läs mer
5-Metyl-1-fenyl-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10701094
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10701094 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10299622 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10701094 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC15539DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 849776-88-1
Molekylformel C16H21BN2O2
Molekylvikt (g/mol) 284.17
MDL-nummer MFCD06797463
InChI-nyckel XSUARWLKVRBBKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1-phenyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 5-methyl-1-phenyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 5-methyl-1-phenyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, pubchem18509, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 5-methyl-1-phenylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl boronic acid pinacol ester, 1h-pyrazole, 5-methyl-1-phenyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 2795327
IUPAC-namn 5-metyl-1-fenyl-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol
LEDER CC1=C(C=NN1C1=CC=CC=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-1-phenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel Yes
Kvantitet 1 g
Formel vikt 284.16
Procent renhet 97%