Läs mer
5-Methyl-1-phenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyl-1-phenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole |
| CAS | 849776-88-1 |
| Molekylformel | C16H21BN2O2 |
| MDL-nummer | MFCD06797463 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | CC1(C)C(C)(C)OB(C2=C(C)N(C3=CC=CC=C3)N=C2)O1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.16 |
| Procent renhet | 98% |