Läs mer
5-Methyl-1H-benzotriazole, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10367460 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10367460 10 g Glass bottle 10g
10276190 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10367460 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 188000100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 136-85-6
Molekylformel C7H7N3
Molekylvikt (g/mol) 133.15
MDL-nummer MFCD00005702
InChI-nyckel LRUDIIUSNGCQKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1h-benzotriazole, 5-methylbenzotriazole, tolutriazole, 5-tolyltriazole, 1h-benzotriazole, 5-methyl, 6-methylbenzotriazole, 5-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole, 5-methyl-1,2,3-benzotriazole, 6-methyl-1,2,3-benzotriazole, t56 bmnnj g1
PubChem CID 8705
ChEBI CHEBI:83455
IUPAC-namn 5-methyl-2H-benzotriazole
LEDER CC1=CC2=NNN=C2C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-1H-benzotriazole
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 80.0°C to 84.0°C
Färg Cream to Beige
Kokpunkt 210.0°C to 212.0°C (12.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 10 g
Beilstein 26, 58
Löslighetsinformation Solubility in water: 6.0g/L (25 c). Other solubilities: soluble in acids and alkalies,soluble in methanol and ethanol
Formel vikt 133.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Methyl-1H-benzotriazole
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.