Läs mer
5-metyl-1H-bensotriazol, 98+%
Beskrivning
5-metyl-lH-bensotriazol användes för bestämning av bensotiazoler och bensotriazoler i avloppsvattenprover med GC-MS. Det används också som en potentiell nitrifikationshämmare av ureagödselmedel i jordbruksjordar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
5-Methyl-1H-benzotriazole användes vid bestämning av bensotiazoler och bensotriazoler i avloppsvattenprover med GC-MS. Det används också som en potentiell nitrifikationshämmare av ureagödselmedel i jordbruksjordar.
Löslighet
Löslig i kloroform, metanol, vatten (6,0 g/L vid °25 C), etanol och toluen (något).
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyl-1H-benzotriazole |
| Smältpunkt | 77°C to 84°C |
| pH | 5.3 |
| Kokpunkt | 210°C to 212°C (12 mmHg) |
| Odör | Odorless |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 116658 |
| Löslighetsinformation | Soluble in chloroform,methanol,water (6.0g/L at 25°C),ethanol,and toluene (slightly). |
| Formel vikt | 133.15 |
| Procent renhet | ≥98% |
Säkerhet och hantering
- 5-Methyl-1H-benzotriazole
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Tolutriazole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.