Läs mer
5-metyl-1H-bensotriazol, 98+%
Produktkod. 11463314
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11463314 500 g 500g
11443314 25 g 25g
11453314 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11463314 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10615.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 136-85-6 | C7H7N3 | 133,15 g/mol
5-metyl-lH-bensotriazol användes för bestämning av bensotiazoler och bensotriazoler i avloppsvattenprover med GC-MS. Det används också som en potentiell nitrifikationshämmare av ureagödselmedel i jordbruksjordar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-Methyl-1H-benzotriazole användes vid bestämning av bensotiazoler och bensotriazoler i avloppsvattenprover med GC-MS. Det används också som en potentiell nitrifikationshämmare av ureagödselmedel i jordbruksjordar.
Löslighet
Löslig i kloroform, metanol, vatten (6,0 g/L vid °25 C), etanol och toluen (något).
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 136-85-6
Molekylformel C7H7N3
Molekylvikt (g/mol) 133.15
MDL-nummer MFCD00005702
InChI-nyckel LRUDIIUSNGCQKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1h-benzotriazole, 5-methylbenzotriazole, tolutriazole, 5-tolyltriazole, 1h-benzotriazole, 5-methyl, 6-methylbenzotriazole, 5-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole, 5-methyl-1,2,3-benzotriazole, 6-methyl-1,2,3-benzotriazole, t56 bmnnj g1
PubChem CID 8705
ChEBI CHEBI:83455
IUPAC-namn 5-metyl-2H-bensotriazol
LEDER CC1=CC2=NNN=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-1H-benzotriazole
Smältpunkt 77 °C till 84 °C
pH 5.3
Kokpunkt 210 °C till 212 °C (12 mmHg)
Odör Luktfritt
Kvantitet 500 g
Beilstein 116658
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, metanol, vatten (6,0 g/L vid 25 °C), etanol och toluen (lite).
Formel vikt 133.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.