Läs mer
(5-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
(5-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol Hydrochloride |
| CAS | 38585-62-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | (5-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C5 H8 N2 O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1H-Imidazole-5-methanol, 4-methyl-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole-4-methanol, 5-methyl-, monohydrochloride (9CI), (4-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol hydrochloride, (5-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol hydrochloride, 4-(Hydroxymethyl)-5-methylimidazole hydrochloride, 4-Methyl-1H-imidazole-5-methanol hydrochloride, 4-Methyl-5-imidazolemethanol hydrochloride, 5-Methyl-4-imidazolemethanol hydrochloride, Cimetidine Impurity I as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O.ClH/c1-4-5(2-8)7-3-6-4;/h3,8H,2H2,1H3,(H,6,7);1H |
| LEDER | Cl.Cc1[nH]cnc1CO |
| IUPAC-namn | (5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol;hydrochloride |
| Visa mer |