Läs mer
5-metyl-1H-pyrazol-3-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2703013
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10495712 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10495712 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB07714DA
Kemiska identifierare
CAS 402-61-9
Molekylformel C5H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 126.115
MDL-nummer MFCD00090754
InChI-nyckel WSMQKESQZFQMFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-methylpyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-methylpyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-methyl, 5-methylpyrazole-3-carboxylicacid, 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylicacid, pyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl, pubchem7842, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylicacid
PubChem CID 9822
ChEBI CHEBI:74739
IUPAC-namn 5-metyl-lH-pyrazol-3-karboxylsyra
LEDER CC1=CC(=NN1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 6188
Formel vikt 126.11
Procent renhet 97%