Läs mer
5-Methyl-1H-pyrazole Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyl-1H-pyrazole Hydrochloride |
| CAS | 119760-62-2 |
| Molekylformel | C4 H6 N2 . H Cl |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2.ClH/c1-4-2-3-5-6-4;/h2-3H,1H3,(H,5,6);1H |
| LEDER | Cl.Cc1ccn[nH]1 |
| IUPAC-namn | 5-methyl-1H-pyrazole;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.565 |
| Formel vikt | 118.03 |