Läs mer
5-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine |
| CAS | 824-52-2 |
| Molekylformel | C8H8N2 |
| MDL-nummer | MFCD06659674 |
| Kvantitet | 100 mg |
| LEDER | CC1=CN=C(NC=C2)C2=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.16 |
| Procent renhet | 95% |