Läs mer
5-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)aniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)aniline |
| CAS | 59194-21-7 |
| Molekylformel | C11 H12 N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 5-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)benzenamine, 1-(2-Amino-4-methylphenyl)pyrrole, 5-Methyl-2-(1H-pyrrol-1-yl)aniline |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2/c1-9-4-5-11(10(12)8-9)13-6-2-3-7-13/h2-8H,12H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(c(N)c1)n2cccc2 |
| IUPAC-namn | 5-methyl-2-pyrrol-1-ylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.226 |
| Formel vikt | 172.1 |