Läs mer
5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]-3-thiophenecarbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]thiophene-3-carbonitrile |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9N3O2S/c1-8-6-9(7-13)12(18-8)14-10-4-2-3-5-11(10)15(16)17/h2-6,14H,1H3 |
| Formel vikt | 259.0415 |