missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]-3-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC

Produktkod. 30474801
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30474801 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30474801 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3282002.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]-3-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester
CAS 72242-31-0
Molekylformel C13H12N2O4S
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C13H12N2O4S/c1-8-7-9(13(16)19-2)12(20-8)14-10-5-3-4-6-11(10)15(17)18/h3-7,14H,1-2H3
LEDER O=C(C1=C(NC2=C(N(=O)=O)C=CC=C2)SC(C)=C1)OC
IUPAC-namn methyl 5-methyl-2-((2-nitrophenyl)amino)thiophene-3-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 292.31
Formel vikt 292.05
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.