missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]thiophene-3-carbonitrile, Mikromol™
Beskrivning
5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]thiophene-3-carbonitrile
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]thiophene-3-carbonitrile |
| CAS | 138564-59-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]thiophene-3-carbonitrile |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H9 N3 O2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Olanzapine Imp. A (EP), Olanzapine USP Related Compound A, Olanzapine USP RC A, 5-Methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]thiophene-3-carbonitrile, Olanzapine Related Compound A, Olanzapine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9N3O2S/c1-8-6-9(7-13)12(18-8)14-10-4-2-3-5-11(10)15(16)17/h2-6,14H,1H3 |
| LEDER | Cc1cc(C#N)c(Nc2ccccc2[N+](=O)[O-])s1 |
| IUPAC-namn | 5-methyl-2-(2-nitroanilino)thiophene-3-carbonitrile |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?