Läs mer
5-metyl-2'-deoxicytidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15446789
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15446789 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15446789 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65209.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    963.68 SEK
    864.65 SEK / 1g
    Save 99.03 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 838-07-3 | C10H15N3O4 | 241.247 g/mol
5-Metyl-2'-deoxicytidin i enkelsträngat DNA kan verka in cis för att signalera de novo DNA-metylering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
5-Methyl-2′ -deoxycytidin i enkelsträngat DNA kan verka i cis för att signalera de novo DNA-metylering.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara i svalt, torrt tillstånd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-2'-deoxycytidine
CAS 838-07-3
Färg Vitt
Molekylformel C10H15N3O4
MDL-nummer MFCD00006549
Kvantitet 1 g
Synonym 5-methyl-2'-deoxycytidine, 5-methyldeoxycytidine, 2'-deoxy-5-methylcytidine, unii-b200gv71qm, cytidine, 2'-deoxy-5-methyl, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-methylpyrimidin-2 1h-one, 5-mdc, 1-2-deoxy-beta-d-ribofuranosyl-5-methylcytosine, 5-methyl-2-deoxycytidine, 4-25-00-03727 beilstein handbook reference
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
InChI-nyckel LUCHPKXVUGJYGU-XLPZGREQSA-N
LEDER CC1=CN(C(=O)N=C1N)C2CC(C(O2)CO)O
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-5-metylpyrimidin-2-on
Molekylvikt (g/mol) 241.247
PubChem CID 440055
ChEBI CHEBI:47876
Formel vikt 241.24
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.