Läs mer
5-Methyl-2'-deoxycytidine, MedChemExpress
Produktkod. 16439356
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16439356 100 mg
1 options
Produktkod. 16439356 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW012078
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress 5-Methyl-2'-deoxycytidine in single-stranded DNA can act in cis to signal de novo DNA methylation.
5-Methyl-2'-deoxycytidine in single-stranded DNA can act in cis to signal de novo DNA methylation.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-2'-deoxycytidine
CAS 838-07-3
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H15N3O4
Kvantitet 100 mg
Synonym 5-Methyldeoxycytidine
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (414.52 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (414.52 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC[C@@H]1[C@H](C[C@H](N2C(N=C(C(C)=C2)N)=O)O1)O
Molekylvikt (g/mol) 241.24
Formel vikt 241.24
Procent renhet 98.15%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism