Läs mer
5-metyl-2'-deoxicytidin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11496861 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11496861 25 mg 25mg
11486861 10 mg 10mg
11475266 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11496861 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219888325
5-metyl-2'-deoxicytidin, vitt pulver
  • 5-metyl-2' -deoxycytidin i enkelsträngat DNA kan verka i cis för att signalera de novo DNA-metylering.
  • Det har använts i epigenetikforskning för att undersöka dynamiken i DNA-metyleringsmönster vid kontroll av genuttryck.
  • En cytidinanalog och en isoster av tymidin.
  • 5-metyl-2' -deoxycytidin är en pyrimidinnukleosid som när den införlivas i enkelsträngat DNA kan verka i cis för att signalera de novo DNA-metylering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 838-07-3
MDL-nummer MFCD00006549
InChI-nyckel LUCHPKXVUGJYGU-XLPZGREQSA-N
PubChem CID 440055
ChEBI CHEBI:47876
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-5-metylpyrimidin-2-on
LEDER CC1=CN(C(=O)N=C1N)C2CC(C(O2)CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-2'-deoxycytidine
Smältpunkt 217°C to 219°C (Literature)
Färg Vitt
Anteckningar om renhetsgrad 99.6 area% (HPLC)
Analysprocentintervall >99.5%
Molekylformel C10H15N5O3
Brytningsindex 1.694 (lit.)
Kvantitet 25 mg
Synonym 5-methyl-2'-deoxycytidine, 5-methyldeoxycytidine, 2'-deoxy-5-methylcytidine, unii-b200gv71qm, cytidine, 2'-deoxy-5-methyl, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-methylpyrimidin-2 1h-one, 5-mdc, 1-2-deoxy-beta-d-ribofuranosyl-5-methylcytosine, 5-methyl-2-deoxycytidine, 4-25-00-03727 beilstein handbook reference
Löslighetsinformation Soluble in 1 N NaOH.
Optisk rotation [α]25/D +63°, c = 1 in 1 M NaOH (lit.)
Molekylvikt (g/mol) 241.2
Formel vikt 241.2
Ångtryck 8.85E-12mmHg at 25°C (lit.)
Fysisk form Pulver