Läs mer
5-metyl-2-furaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7021075
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11490803
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13264.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 620-02-0 | C6H6O2 | 110.112 g/mol
5-metyl-2-furaldehyd används som parfymmedel. Det används en rök med essens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
5-Methyl-2-furaldehyd används som parfymmedel. Det används en rök med essens.
Löslighet Lösligt i alkohol och
vatten.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel. Luftkänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 620-02-0
Molekylformel C6H6O2
Molekylvikt (g/mol) 110.112
MDL-nummer MFCD00003232
InChI-nyckel OUDFNZMQXZILJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylfurfural, 5-methyl-2-furaldehyde, 5-methyl furfural, 5-methyl-2-furfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-methyl, 5-methylfuran-2-al, 5-methyl-2-furancarboxaldehyde, 5-methylfurfuraldehyde, 2-furaldehyde, 5-methyl, 2-formyl-5-methylfuran
PubChem CID 12097
ChEBI CHEBI:2091
IUPAC-namn 5-metylfuran-2-karbaldehyd
LEDER CC1=CC=C(O1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-2-furaldehyde
Densitet 1.106
Kokpunkt 186°C to 188°C
Flampunkt 72°C (161°F)
Brytningsindex 1.531
Kvantitet 25 g
Beilstein 106895
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in alcohol and water.
Formel vikt 110.11
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.