Läs mer
5-metyl-2-furanmetanamin, 98 %
Produktkod. 10159322 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10159322 5 g Glasflaska 5g
10093490 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10159322 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 268940050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14003-16-8 | C6H9NO | 111,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14003-16-8
Molekylformel C6H9NO
Molekylvikt (g/mol) 111.14
MDL-nummer MFCD00143471
InChI-nyckel YSEAGSCGERFGBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylfurfurylamine, 5-methylfuran-2-yl methanamine, 5-methyl-2-furanmethanamine, 2-aminomethyl-5-methylfuran, 5-methyl-2-furyl methylamine, 2-furanmethanamine, 5-methyl, 5-methyl-2-furyl methyl amine, 1-5-methylfuran-2-yl methanamine, pubchem6995, acmc-209cjz
PubChem CID 2724683
IUPAC-namn (5-metylfuran-2-yl)metanamin
LEDER CC1=CC=C(CN)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-2-furanmethanamine
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -22 °C
Färg Gult
Densitet 1.0100g/mL, 1.01
Kokpunkt 57 °C (13,0 Mbar)
Flampunkt 57 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4860 till 1,488
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: >1000 g/L (20 °C)
Formel vikt 111.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Methyl-2-furanmethanamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.