Läs mer
5-metyl-2-furanmetanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10058781 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10058781 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10058781 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 358510050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3857-25-8 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-2-furanmethanol
CAS 3857-25-8
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Densitet 1.0769g/mL, 1.0769
Kokpunkt 80°C to 80.5°C (123.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H8O2
Brytningsindex 1.4835 to 1.4855
Kvantitet 5 g
Beilstein 17, V,3, 387
Synonym 5-methylfuran-2-yl methanol, 5-methyl-2-furanmethanol, 5-methylfurfuryl alcohol, 5-methyl-2-furyl methanol, 2-furanmethanol, 5-methyl, unii-0jvo5efa0a, 0jvo5efa0a, pubchem9804, 5-methyl furfuryl alcohol, 5-methylfuran-2-methanol
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
InChI-nyckel VOZFDEJGHQWZHU-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C(O1)CO
IUPAC-namn (5-metylfuran-2-yl)metanol
Molekylvikt (g/mol) 112.13
PubChem CID 520911
Formel vikt 112.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.