Läs mer
5-Methyl-2-furanmethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyl-2-furanmethanol |
| CAS | 3857-25-8 |
| Molekylformel | C6 H8 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O2/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-3,7H,4H2,1H3 |
| LEDER | Cc1oc(CO)cc1 |
| IUPAC-namn | (5-methylfuran-2-yl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.13 |
| Formel vikt | 112.0524 |