Läs mer
5-Methyl-2-hepten-4-one, predominantly trans, 99%
Produktkod. 11456046
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456046 10 g 10g
11446046 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11456046 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22335.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 81925-81-7 | C8H14O | 126.199 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81925-81-7
Molekylformel C8H14O
Molekylvikt (g/mol) 126.199
MDL-nummer MFCD00792509
InChI-nyckel ARJWAURHQDJJAC-GQCTYLIASA-N
Synonym 5-methyl-2-hepten-4-one, filbertone, 5-methylhept-2-en-4-one, +/--filbertone, hazelnut ketone, e-5-methyl-2-hepten-4-one, 5-methyl-e-2-hepten-4-one, fema no. 3761, e-5-methylhept-2-en-4-one, 2e-5-methyl-2-hepten-4-one
PubChem CID 5362588
IUPAC-namn (E)-5-metylhept-2-en-4-on
LEDER CCC(C)C(=O)C=CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-2-hepten-4-one
Namnnotering predominantly trans
Kokpunkt 169°C to 171°C
Flampunkt 55°C (131°F)
Brytningsindex 1.444
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1224
Formel vikt 126.2
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.