Läs mer
5-Methyl-2-hex-2-enoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyl-2-hex-2-enoic Acid','Ethyl Ester |
| CAS | 34993-63-0 |
| Molekylformel | C9H16O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (E)-5-Methyl-2-Hex-2-Enoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O2/c1-4-11-9(10)7-5-6-8(2)3/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3/b7-5+ |
| LEDER | CCOC(=O)\C=C\CC(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.22 |