Läs mer
5-Methyl-2-hex-2-enoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyl-2-hex-2-enoic Acid |
| CAS | 41653-96-7 |
| Molekylformel | C7 H12 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O2/c1-6(2)4-3-5-7(8)9/h3,5-6H,4H2,1-2H3,(H,8,9)/b5-3+ |
| LEDER | CC(C)C\C=C\C(=O)O |
| IUPAC-namn | (E)-5-methylhex-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.17 |
| Formel vikt | 128.0837 |