missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Methyl-2-hexanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Methyl-2-hexanol |
| CAS | 627-59-8 |
| Molekylformel | C7 H16 O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (±)-5-Methyl-2-hexanol, 1,4-Dimethyl-1-pentanol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O/c1-6(2)4-5-7(3)8/h6-8H,4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)CCC(C)O |
| IUPAC-namn | 5-methylhexan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.201 |
| Formel vikt | 116.12 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?